Learn More
N-isopropyl-N’-phényl-p-phénylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
44.50€ - 136.00€
Identifiants chimiques
CAS | 101-72-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H18N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 226.323 |
Numéro MDL | MFCD00026348 |
Clé InChI | OUBMGJOQLXMSNT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ippd, n-isopropyl-n'-phenyl-p-phenylenediamine, n-isopropyl-n'-phenyl-1,4-phenylenediamine, cyzone, 4-anilino-n-isopropylaniline, antigen 3c, antioxidant ip, santoflex ip, diaphen fp, cyzone ip |
CID PubChem | 7573 |
ChEBI | CHEBI:63569 |
Nom IUPAC | 1-N-phényl-4-N-propan-2-ylbenzène-1,4-diamine |
SMILES | CC(C)NC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2 |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
101-72-4 | |
226.323 | |
OUBMGJOQLXMSNT-UHFFFAOYSA-N | |
7573 | |
1-N-phényl-4-N-propan-2-ylbenzène-1,4-diamine |
C15H18N2 | |
MFCD00026348 | |
ippd, n-isopropyl-n'-phenyl-p-phenylenediamine, n-isopropyl-n'-phenyl-1,4-phenylenediamine, cyzone, 4-anilino-n-isopropylaniline, antigen 3c, antioxidant ip, santoflex ip, diaphen fp, cyzone ip | |
CHEBI:63569 | |
CC(C)NC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2 |
Spécification
N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine | |
74°C to 80°C | |
161°C (1 mmHg) | |
C15H18N2 | |
UN3077 | |
ippd, n-isopropyl-n'-phenyl-p-phenylenediamine, n-isopropyl-n'-phenyl-1,4-phenylenediamine, cyzone, 4-anilino-n-isopropylaniline, antigen 3c, antioxidant ip, santoflex ip, diaphen fp, cyzone ip | |
CC(C)NC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2 | |
226.323 | |
CHEBI:63569 | |
95% |
101-72-4 | |
1.1 | |
172°C (342°F) | |
MFCD00026348 | |
Air Sensitive | |
OUBMGJOQLXMSNT-UHFFFAOYSA-N | |
1-N-phényl-4-N-propan-2-ylbenzène-1,4-diamine | |
7573 | |
226.32 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H317
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 202-969-7
missing translation for 'rtecsNumber' : ST2650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante