Learn More
N-hydroxysuccinimide, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Hydroxysuccinimide |
Note relative au nom | 98+% |
% min. CAS | 98.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 93.0°C to 95.0°C |
Couleur | Marron à marron-jaune |
Perte à la dessiccation | 0.5% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
Conditionnement | Flacon en plastique |