Learn More
Bromure de n-hexylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Hexylzinc bromide |
Note relative au nom | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 124397-96-2 |
Densité | 0.965 |
Formule moléculaire | C6H13BrZn |
Formule linéaire | CH3(CH2)5ZnBr |
Numéro MDL | MFCD00671999 |
Quantité | 50 mL |
Numéro UN | UN3399 |
Sensibilité | Air sensitive; May form a precipitate |