Learn More
N-hexyltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322226
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3069-19-0
Formule moléculaire C9H22O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 206.36
Numéro MDL MFCD00039801
Clé InChI CZWLNMOIEMTDJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexyltrimethoxysilane, silane, hexyltrimethoxy, unii-9aui936hic, hexyl trimethoxy silane, 9aui936hic, hexyl-trimethoxysilane, acmc-209hhw, czwlnmoiemtdjy-uhfffaoysa
CID PubChem 76478
Nom IUPAC hexyltrimethoxysilane
SMILES CCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 202°C to 203°C
Nom chimique ou matériau n-Hexyltrimethoxysilane
Quantité 25 g
Beilstein 2347551
Point d’éclair 62°C (143°F)
Poids de la formule 206.36
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.407
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.92