Learn More
N-hexyltriéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359215
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18166-37-5
Formule moléculaire C12H28O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 248.44
Numéro MDL MFCD00087744
Clé InChI WUMSTCDLAYQDNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexyltriethoxysilane, triethoxy hexyl silane, hexyl triethoxysilane, n-hexyltriethoxysilane, hexyl-triethoxysilane, acmc-209ei3
CID PubChem 4437318
Nom IUPAC triethoxy(hexyl)silane
SMILES CCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 115°C (18mmHg)
Nom chimique ou matériau n-Hexyltriethoxysilane
Quantité 25 g
Formule linéaire CH3(CH2)5Si(OCH2CH3)3
Beilstein 1757895
Point d’éclair 95°C (203°F)
Poids de la formule 248.44
Pourcentage de pureté 97%
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.86