Learn More
N-Hexane, qualité spectrophotométrique, >95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348397
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
n-Hexane used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexane
Point de fusion °C to 95°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.659
Point d’ébullition 69°C
Quantité 4 x 1 L
Point d’éclair -23°C (-9°F)
Odeur Weak, characteristic
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.375
Plage de pourcentage du dosage >95%
Tension de vapeur 160 hPa (120mm Hg) at 20°C
Numéro UN 1208; Colorless
Beilstein 1730733
Informations sur la solubilité Very soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform.
Poids de la formule 86.18
Qualité Spectrophotométrique