Learn More
N-Hexane, de qualité spectrophotométrique, 95+ %, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
30.35€ - 62.91€
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11318888
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041727.AH
200 mL
30.35€
200mL
11308888
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041727.9Z
800 mL
62.91€
800mL
Description
Description
n-Hexane is used in the formulation of glues for shoes, leather products, and roofing, as a cleaning agent, de-greasing agent. It is used to extract edible oils from seeds and vegetables, a non-polar solvent in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H304-H361-H373-H315-H336
Highly flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319-H335-H336-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: HEXANES
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MN9275000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Conditionné sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
N-Hexane, de qualité spectrophotométrique, 95+ %, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals