Learn More
n-Hexane, puriss. P.a., réactif ACS, pharmacopée européenne des réactifs, Honeywell Burdick & Jackson™
Code produit. 16665903
Click to view available options
200 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexane
Point de fusion -95°C
CAS 110-54-3
Couleur Incolore
% max. CAS 1
Densité 0.660 - 0.668 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 66°C to 69°C (1013 hPa)
Quantité 200 L
Point d’éclair -26°C
Formule moléculaire C6H14
Formule linéaire CH3(CH2)4CH3
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
Nom IUPAC hexane
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Qualité ACS