Learn More
N-hexane, 95 +%, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
57.29€ - 838.17€
Identifiants chimiques
CAS | 110-54-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.18 |
Numéro MDL | MFCD02179311 |
Clé InChI | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
CID PubChem | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
Nom IUPAC | hexane |
SMILES | CCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10032510
|
Thermo Scientific Acros
197360010 |
1 L | Flacon en verre |
57.29€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10401631
|
Thermo Scientific Acros
197360025 |
2.5 L | Flacon en verre |
155.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10110552
|
Thermo Scientific Acros
197360050 |
5 L | Récipient en plastique |
216.08€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10358430
|
Thermo Scientific Acros
197360250 |
25 L | Tambour métallique |
838.17€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
110-54-3 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
hexane |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Spécification
n-Hexane | |
95% | |
95.0 | |
0.6590g/mL | |
-22°C (-71.6°F) | |
1.3748 to 1.3810 | |
0.005% max. | |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
0.31 mPa.s (20°C) | |
0.05% max. (K.F.) | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexane | |
8058 | |
86.18 | |
Extra pur |
-95.0°C | |
110-54-3 | |
100.0 | |
69.0°C | |
Liquide | |
95+% | |
0.659 | |
CH3(CH2)4CH3 | |
1208 | |
01, 142 | |
15, 4732 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 | |
≥95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Provoque une irritation cutanée. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Susceptible de nuire à la fertilité. Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Utiliser l’équipement de protection individuel requis. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. NE PAS faire vomir. Éviter le rejet dans l’environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et au savon.
danger
- n-Hexane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.