Learn More
N-Heptylamine, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 234.00€
Chemical Identifiers
CAS | 111-68-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H17N |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.22 |
Numéro MDL | MFCD00008244 |
Clé InChI | WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681 |
CID PubChem | 8127 |
Nom IUPAC | heptane-1-amine |
SMILES | CCCCCCCN |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10071690
|
Thermo Scientific Acros
155460250 |
25 mL | Flacon en verre |
29.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10081690
|
Thermo Scientific Acros
155461000 |
100 mL | Flacon en verre |
sur devis
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15179193
|
Thermo Scientific Acros
155465000 |
500 mL | Flacon en verre |
234.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
111-68-2 | |
115.22 | |
WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N | |
8127 | |
CCCCCCCN |
C7H17N | |
MFCD00008244 | |
heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681 | |
heptane-1-amine |
Specifications
n-Heptylamine | |
111-68-2 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
153.0°C to 156.0°C | |
Authentique | |
C7H17N | |
1.4233 to 1.4253 | |
04,193 | |
heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681 | |
WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N | |
heptane-1-amine | |
8127 | |
99+% |
99+% | |
99.0 | |
-23.0°C | |
0.7740g/mL | |
44°C | |
99+% | |
CH3(CH2)6NH2 | |
MFCD00008244 | |
0.774 | |
Solubility in water: 100g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CCCCCCCN | |
115.22 | |
115.22 | |
Liquide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-895-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MK0600000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.