Learn More
N-Heptane, qualité environnementale, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Pour l’analyse des résidus de pesticides, de l’environnement et du GC
73.16€ - 164.00€
Identifiants chimiques
CAS | 142-82-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H16 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.21 |
Numéro MDL | MFCD00009544 |
Clé InChI | IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish |
CID PubChem | 8900 |
ChEBI | CHEBI:43098 |
Nom IUPAC | heptane |
SMILES | CCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11335317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040978.K2 |
1 L |
73.16€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11325317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040978.M1 |
4 x 1 L | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Filtre submicronique, résidus halogénés : 10 ng/l (GC-ECD)Identifiants chimiques
142-82-5 | |
100.21 | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
8900 | |
heptane |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
CHEBI:43098 | |
CCCCCCC |
Spécification
n-Heptane | |
142-82-5 | |
Colorless liquid | |
97°C to 99°C | |
215°C (419°F) | |
Liquide | |
>96% | |
MFCD00009544 | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
heptane | |
8900 | |
100.21 |
-90°C | |
Incolore | |
0.684 g/cm3 at 20°C | |
-4°C (24°F) | |
Petroleum-like | |
1.3877 | |
C7H16 | |
1730763 | |
Miscible in alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water. | |
CCCCCCC | |
100.21 | |
CHEBI:43098 | |
Environnement |
Sécurité et traitement
Keep container in a well ventilated place. Keep away from sources of ignition - No Smoking. Do not empty into drains. Take precautionary measures against static discharges. This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately & show this container or label.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319-H336-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 3, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 205-563-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MI7700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante