Learn More
N-Heptane, 99+ %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
64.20€ - 117.00€
Identifiants chimiques
CAS | 142-82-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H16 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.21 |
Numéro MDL | MFCD00009544 |
Clé InChI | IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish |
CID PubChem | 8900 |
ChEBI | CHEBI:43098 |
Nom IUPAC | heptane |
SMILES | CCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10396591
|
Thermo Scientific Acros
326911000 |
100 mL |
64.20€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10580994
|
Thermo Scientific Acros
326910010 |
1 L |
117.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
142-82-5 | |
100.21 | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
8900 | |
heptane |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
CHEBI:43098 | |
CCCCCCC |
Spécification
n-Heptane | |
Water <30ppm | |
99.0 | |
100.0 | |
98.0°C | |
Authentic | |
1.3850 to 1.3890 | |
0.0005 % max. | |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
01, 154 | |
15, 4694 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform | |
CCCCCCC | |
100.21 | |
CHEBI:43098 | |
≥99% |
-91.0°C | |
142-82-5 | |
Incolore | |
0.6830g/mL | |
−4°C | |
Liquide | |
99+% | |
0.683 | |
CH3(CH2)5CH3 | |
0.4 mPa.s (20°C) | |
0.005% Max. | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
heptane | |
8900 | |
100.2 | |
Extra sec |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. May be fatal if swallowed and enters airways. Highly flammable liquid and vapour. Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Avoid release to the environment. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-563-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MI7700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- n-Heptane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO – Research Use Only