Learn More
n-Heptane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
36.70€ - 73.00€
Identifiants chimiques
CAS | 142-82-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H16 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.21 |
Numéro MDL | MFCD00009544 |
Clé InChI | IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish |
CID PubChem | 8900 |
ChEBI | CHEBI:43098 |
Nom IUPAC | heptane |
SMILES | CCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15456887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33987.AU |
1000 mL |
36.70€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15446887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33987.0F |
2500 mL |
73.00€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
n-Heptane is used in paints and coatings, as the rubber cement solvent and GC analysis, HPLC, spectrophotometry and environmental testing. Used as a primary reference standard in determining the knock rating of carburetor fuels and solvent especially for vegetable oils, low temperature thermo- meters, calibrations, and polymerization reaction medium. The hydroisomerization of n-heptane to form dibranched and tribranched products useful for producing high octane gasoline. water/AOT/n-heptane microemulsions plays an essential role for the synthesis, size control, and passivation of CdS nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe n-Heptane est utilisé dans les peintures et les revêtements, comme solvant de colle au caoutchouc, ainsi que dans l’analyse par chromatographie en phase gazeuse, la HPLC, la spectrophotométrie et les tests environnementaux. Utilisé comme étalon de référence principal pour déterminer la puissance de détonation des combustibles de carburateur et des solvants, en particulier pour les huiles végétales, les thermomètres à basse température, les étalonnages et le milieu de réaction de polymérisation. L’hydroisomérisation du n-heptane pour créer des produits diramifiés et triramifiés utiles dans la production d’essence à indice d’octane élevé joue un rôle essentiel pour la synthèse, le contrôle de la taille et la passivation des nanoparticules CdS dans les microémulsions eau/AOT/n-heptane .
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, du chloroforme et de l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans une zone fraîche, sèche et bien ventilée, à l’écart des substances incompatibles.
Identifiants chimiques
142-82-5 | |
100.21 | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
8900 | |
heptane |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
CHEBI:43098 | |
CCCCCCC |
Spécification
n-Heptane | |
-91°C | |
97°C to 99°C | |
Petroleum-like | |
CH3(CH2)5CH3 | |
MFCD00009544 | |
1730763 | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
heptane | |
8900 | |
100.21 |
142-82-5 | |
0.684 | |
−4°C (25°F) | |
C7H16 | |
1.3877 | |
UN1206 | |
14,4659 | |
Miscible with alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water. | |
CCCCCCC | |
100.21 | |
CHEBI:43098 | |
95% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H304-H315-H336
Highly flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319-H336-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: HEPTANES
missing translation for 'einecsNumber' : 205-563-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MI7700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only