Learn More
N-Fmoc-L-alanine monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
39.20€ - 124.00€
Identifiants chimiques
CAS | 207291-76-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H19NO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 329.35 |
Numéro MDL | MFCD00037139 |
Clé InChI | GAPWKFLOMOFHGO-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | n-fmoc-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine monohydrate, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine, 2s-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino propanoic acid, hydrate, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid hydrate, fmoc-ala-oh h2o, fmoc-ala-oh.h2o, fmoc-l-alanine hydrate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine monohydrate |
CID PubChem | 18528118 |
Nom IUPAC | Acide (2S)-2-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonylamino)propanoïque ; Hydrate |
SMILES | O.CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11474567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21107.06 |
5 g |
39.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21107.14 |
25 g |
124.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
Identifiants chimiques
207291-76-7 | |
329.35 | |
GAPWKFLOMOFHGO-UHFFFAOYNA-N | |
18528118 | |
O.CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O |
C18H19NO5 | |
MFCD00037139 | |
n-fmoc-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine monohydrate, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine, 2s-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino propanoic acid, hydrate, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid hydrate, fmoc-ala-oh h2o, fmoc-ala-oh.h2o, fmoc-l-alanine hydrate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine monohydrate | |
Acide (2S)-2-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonylamino)propanoïque ; Hydrate |
Spécification
N-Fmoc-L-alanine monohydrate | |
∼130°C | |
MFCD00037139 | |
n-fmoc-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine monohydrate, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine, 2s-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino propanoic acid, hydrate, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid hydrate, fmoc-ala-oh h2o, fmoc-ala-oh.h2o, fmoc-l-alanine hydrate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine monohydrate | |
GAPWKFLOMOFHGO-UHFFFAOYNA-N | |
O.CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O | |
329.35 | |
329.36 (311.34 Anhydrous) |
207291-76-7 | |
C18H19NO5 | |
2225975 | |
Insoluble in water. | |
−19° (c=1 in DMF) | |
Acide (2S)-2-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonylamino)propanoïque ; Hydrate | |
18528118 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 252-660-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only