Learn More
N-Fmoc-glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
19.70€ - 48.70€
Identifiants chimiques
CAS | 29022-11-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H15NO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 297.31 |
Numéro MDL | MFCD00037140 |
Clé InChI | NDKDFTQNXLHCGO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | fmoc-gly-oh, fmoc-glycine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl glycine, n-fmoc-glycine, fmoc-dl-glycine, n-9-fmoc-l-glycine, n-alpha-fmoc-glycine, fmoc-gly, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl glycine |
CID PubChem | 93124 |
Nom IUPAC | Acide 2-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonylamino)acétique |
SMILES | OC(=O)CNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11420147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21050.03 |
1 g |
19.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21050.06 |
5 g |
48.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
29022-11-5 | |
297.31 | |
NDKDFTQNXLHCGO-UHFFFAOYSA-N | |
93124 | |
OC(=O)CNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12 |
C17H15NO4 | |
MFCD00037140 | |
fmoc-gly-oh, fmoc-glycine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl glycine, n-fmoc-glycine, fmoc-dl-glycine, n-9-fmoc-l-glycine, n-alpha-fmoc-glycine, fmoc-gly, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl glycine | |
Acide 2-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonylamino)acétique |
Spécification
N-Fmoc-glycine | |
172°C to 175°C | |
MFCD00037140 | |
fmoc-gly-oh, fmoc-glycine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl glycine, n-fmoc-glycine, fmoc-dl-glycine, n-9-fmoc-l-glycine, n-alpha-fmoc-glycine, fmoc-gly, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl glycine | |
OC(=O)CNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12 | |
297.31 | |
297.32 |
29022-11-5 | |
C17H15NO4 | |
2163967 | |
NDKDFTQNXLHCGO-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonylamino)acétique | |
93124 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 249-373-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only