Learn More
N-Fmoc-4-nitro-L-phénylalanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.33€ - 148.00€
Identifiants chimiques
CAS | 95753-55-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C24H20N2O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 432.43 |
Numéro MDL | MFCD00057810 |
Clé InChI | RZRRJPNDKJOLHI-QFIPXVFZSA-N |
Synonyme | fmoc-4-nitro-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-no2-oh, fmoc-l-4-no2-phe-oh, fmoc-p-nitro-phe-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, n-fmoc-4-nitro-l-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-nitro-l-phenylalanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, fmoc-phe no2-oh |
CID PubChem | 7016054 |
Nom IUPAC | (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid |
SMILES | OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15498417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51962.03 |
1 g |
45.33€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15408427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51962.06 |
5 g |
148.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
95753-55-2 | |
432.43 | |
RZRRJPNDKJOLHI-QFIPXVFZSA-N | |
7016054 | |
OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12 |
C24H20N2O6 | |
MFCD00057810 | |
fmoc-4-nitro-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-no2-oh, fmoc-l-4-no2-phe-oh, fmoc-p-nitro-phe-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, n-fmoc-4-nitro-l-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-nitro-l-phenylalanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, fmoc-phe no2-oh | |
(2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid |
Spécification
N-Fmoc-4-nitro-L-phenylalanine | |
213°C to 223°C | |
MFCD00057810 | |
fmoc-4-nitro-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-no2-oh, fmoc-l-4-no2-phe-oh, fmoc-p-nitro-phe-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, n-fmoc-4-nitro-l-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-nitro-l-phenylalanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, fmoc-phe no2-oh | |
OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12 | |
432.43 | |
432.43 |
95753-55-2 | |
C24H20N2O6 | |
5178656 | |
RZRRJPNDKJOLHI-QFIPXVFZSA-N | |
(2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid | |
7016054 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only