Learn More
N-éthylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10115570
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-78-2
Formule moléculaire C3H9N
Poids moléculaire (g/mol) 59.11
Numéro MDL MFCD00009030
Clé InChI LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
CID PubChem 12219
Nom IUPAC ethyl(methyl)amine
SMILES CCNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylmethylamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.6800g/mL
Point d’ébullition 33.0°C to 34.0°C
Point d’éclair <−34°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5NHCH3
Indice de réfraction 1.3730 to 1.3770
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.68
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 59.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide