Learn More
N-éthylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
71.30€ - 226.00€
Identifiants chimiques
CAS | 624-78-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 59.11 |
Numéro MDL | MFCD00009030 |
Clé InChI | LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine |
CID PubChem | 12219 |
Nom IUPAC | ethyl(methyl)amine |
SMILES | CCNC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10115570
|
Thermo Scientific Acros
314680050 |
5 g | Flacon en verre |
71.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10229513
|
Thermo Scientific Acros
314680250 |
25 g | Flacon en verre |
226.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
624-78-2 | |
59.11 | |
LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N | |
12219 | |
CCNC |
C3H9N | |
MFCD00009030 | |
n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine | |
ethyl(methyl)amine |
Spécification
N-Ethylmethylamine | |
97.5 | |
Incolore à jaune | |
33.0°C to 34.0°C | |
Authentique | |
C3H9N | |
1.3730 to 1.3770 | |
0.68 | |
Solubility in water: soluble | |
CCNC | |
59.11 | |
59.11 | |
Liquide |
624-78-2 | |
100.0 | |
0.6800g/mL | |
<−34°C | |
96% min. (GC) | |
C2H5NHCH3 | |
MFCD00009030 | |
n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine | |
LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N | |
ethyl(methyl)amine | |
12219 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-862-1
RUO – Research Use Only