Learn More
N-éthyléthylènediamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10543131
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-72-5
Formule moléculaire C4H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00008166
Clé InChI SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-ethyl, 2-aminoethyl ethyl amine, 2-ethylaminoethylamine, ethylenediamine, n-ethyl, ethylaminoethylamine, unii-941mvd708n, 1,2-ethanediamine, n1-ethyl, n-ethyl ethylenediamine
CID PubChem 66071
Nom IUPAC N’-éthylethane-1,2-diamine
SMILES CCNCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylethylenediamine
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à marron
Densité 0.8300g/mL
Point d’ébullition 128.0°C to 130.0°C
Point d’éclair 10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5NHCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4400
Quantité 5 g
Beilstein 04, II, 690
Gravité spécifique 0.83
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Ethylethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.