Learn More
N-Ethylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.70€ - 101.00€
Chemical Identifiers
CAS | 110-72-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.154 |
Numéro MDL | MFCD00008166 |
Clé InChI | SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-ethyl, 2-aminoethyl ethyl amine, 2-ethylaminoethylamine, ethylenediamine, n-ethyl, ethylaminoethylamine, unii-941mvd708n, 1,2-ethanediamine, n1-ethyl, n-ethyl ethylenediamine |
CID PubChem | 66071 |
Nom IUPAC | N’-éthylethane-1,2-diamine |
SMILES | CCNCCN |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11435607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23577.06 |
5 g |
27.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11445607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23577.14 |
25 g |
101.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N-Ethylethylenediamine is a chelating agent used in mutagenesis research studies. It undergoes condensation with 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde. It also forms organometallic ruthenium(II) complexes that inhibit the growth in human ovarian cancer cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N-éthyléthylènediamine est un agent chélateur utilisé dans les études de recherche sur la mutagénèse. Il subit une condensation avec le 2-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde. Il forme également des complexes organométalliques du ruthénium(II) qui inhibent la croissance des lignées cellulaires humaines du cancer de l’ovaire.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
Chemical Identifiers
110-72-5 | |
88.154 | |
SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N | |
66071 | |
CCNCCN |
C4H12N2 | |
MFCD00008166 | |
n-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-ethyl, 2-aminoethyl ethyl amine, 2-ethylaminoethylamine, ethylenediamine, n-ethyl, ethylaminoethylamine, unii-941mvd708n, 1,2-ethanediamine, n1-ethyl, n-ethyl ethylenediamine | |
N’-éthylethane-1,2-diamine |
Specifications
N-Ethylethylenediamine | |
0.837 | |
34°C (93°F) | |
1.44 | |
UN2733 | |
Air Sensitive | |
SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N | |
N’-éthylethane-1,2-diamine | |
66071 | |
98% |
110-72-5 | |
128°C to 130°C | |
C4H12N2 | |
MFCD00008166 | |
1098272 | |
n-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-ethyl, 2-aminoethyl ethyl amine, 2-ethylaminoethylamine, ethylenediamine, n-ethyl, ethylaminoethylamine, unii-941mvd708n, 1,2-ethanediamine, n1-ethyl, n-ethyl ethylenediamine | |
CCNCCN | |
88.154 | |
88.15 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-795-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only