Learn More
N-éthylcyclohexylamine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11396365
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 5459-93-8
Formule moléculaire C8H17N
Poids moléculaire (g/mol) 127.23
Clé InChI AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-ethyl, n-cyclohexylethylamine, vulkacit hx, accelerator hx, cyclohexylamine, n-ethyl, ethylamino cyclohexane, cyclohexyl ethyl amine, n-ethyl cyclohexyl amine, unii-yjk13p0h3e
CID PubChem 21609
Nom IUPAC N-éthylcyclohexanamine
SMILES CCNC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylcyclohexylamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 164°C
Point d’éclair 30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4500 to 1.4530 (20°C, 589nm)
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.85
Poids de la formule 127.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Ethylcyclohexylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.