Learn More
N-Éthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10081080
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-69-5
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00009025
Clé InChI OJGMBLNIHDZDGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylaniline, n-ethyl aniline, benzenamine, n-ethyl, anilinoethane, n-ethylbenzenamine, ethylphenylamine, n-ethyl-n-phenylamine, aniline, n-ethyl, n-ethylaminobenzene, aethylanilin
CID PubChem 7670
ChEBI CHEBI:34870
Nom IUPAC N-éthylaniline
SMILES CCNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylaniline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -63°C
Couleur Marron à jaune
Densité 0.9630g/mL
Point d’ébullition 205°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5NHC2H5
Indice de réfraction 1.5530 to 1.555
Quantité 500 g
Beilstein 12, 159
Merck Index 15, 3819
Gravité spécifique 0.963
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and many other organic,solvents
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Ethylaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.