Learn More
n-Éthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11467337
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
N-Ethylaniline (NEA) may be used as an internal standard in the GC analysis of nicotine extraction from nicotine gum. It may be used in the synthesis of the following, 2-(N-ethylphenylamino)-1,4-benzoquinone, 2-(arylaminomethyl)phenylboronic acid, poly(methyl methacrylate) (PMMA) films containing NEA and poly(N-ethylaniline) (PNEA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-ETHYLANILINE (NEA) peut être utilisée comme norme interne dans l’analyse GC de l’extraction de la nicotine à partir de la gomme à la nicotine. Il peut être utilisé dans la synthèse des 2-(N-ethylphenylamino)-1,4-benzoquinone, de l’acide 2-(arylaminomethyl)phenylboronque, des films poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA) contenant du NEA et du poly(N-éthylaniline) (PNEA).
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 g/l).
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière, stockez dans l’obscurité et loin de l’air. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-69-5
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.183
Numéro MDL MFCD00009025
Clé InChI OJGMBLNIHDZDGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylaniline, n-ethyl aniline, benzenamine, n-ethyl, anilinoethane, n-ethylbenzenamine, ethylphenylamine, n-ethyl-n-phenylamine, aniline, n-ethyl, n-ethylaminobenzene, aethylanilin
CID PubChem 7670
ChEBI CHEBI:34870
Nom IUPAC N-éthylaniline
SMILES CCNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylaniline
Point de fusion -64°C
Densité 0.961
Point d’ébullition 204°C to 205°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.554
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2272
Beilstein 507468
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,3764
Informations sur la solubilité Soluble in water (50g/L).
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 97%