Learn More
N’-éthyl-N,N-diméthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
50.80€ - 170.00€
Identifiants chimiques
CAS | 123-83-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H18N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.22 |
Numéro MDL | MFCD00009034 |
Clé InChI | WLNSKTSWPYTNLY-UHFFFAOYSA-P |
Synonyme | n,n-dimethyl-n'-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n'-ethyl-n,n-dimethyl, 2-ethylaminoethyldimethylamine, 2-dimethylamino ethyl ethyl amine, ethylenediamine, n'-ethyl-n,n-dimethyl, n'-ethyl-n,n-dimethylethylenediamine, n1-ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n2-ethyl-n1,n1-dimethyl, n1-ethyl-n2,n2-dimethyl-1,2-ethanediamine, n'-ethyl-n,n-dimethylethane-1,2-diamine |
CID PubChem | 67162 |
Nom IUPAC | N-éthyl-N’,N’-diméthyléthane-1,2-diamine |
SMILES | CC[NH2+]CC[NH+](C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11352046
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03180.06 |
5 g |
50.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11362046
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03180.14 |
25 g |
170.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
Reatant in the synthesis of tripod amphiphile. N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine is used as catalysts for olefin aziridination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsRéactif dans la synthèse de tripode amphiphile. La N′-éthyl-N,N-diméthylènediamine est utilisée comme catalyseurs pour l’aziridination d’oléfine.
Remarques
Sensible à l’air. Entreposer dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’air et du dioxyde de carbone.
Chemische Identifikatoren
123-83-1 | |
118.22 | |
WLNSKTSWPYTNLY-UHFFFAOYSA-P | |
67162 | |
CC[NH2+]CC[NH+](C)C |
C6H18N2 | |
MFCD00009034 | |
n,n-dimethyl-n'-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n'-ethyl-n,n-dimethyl, 2-ethylaminoethyldimethylamine, 2-dimethylamino ethyl ethyl amine, ethylenediamine, n'-ethyl-n,n-dimethyl, n'-ethyl-n,n-dimethylethylenediamine, n1-ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n2-ethyl-n1,n1-dimethyl, n1-ethyl-n2,n2-dimethyl-1,2-ethanediamine, n'-ethyl-n,n-dimethylethane-1,2-diamine | |
N-éthyl-N’,N’-diméthyléthane-1,2-diamine |
Spezifikation
N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine | |
0.818 | |
23°C (73°F) | |
C6H18N2 | |
MFCD00009034 | |
773675 | |
WLNSKTSWPYTNLY-UHFFFAOYSA-P | |
N-éthyl-N’,N’-diméthyléthane-1,2-diamine | |
67162 | |
98% |
123-83-1 | |
134°C to 135°C | |
Amine-like | |
1.4225 | |
UN2734 | |
n,n-dimethyl-n'-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n'-ethyl-n,n-dimethyl, 2-ethylaminoethyldimethylamine, 2-dimethylamino ethyl ethyl amine, ethylenediamine, n'-ethyl-n,n-dimethyl, n'-ethyl-n,n-dimethylethylenediamine, n1-ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n2-ethyl-n1,n1-dimethyl, n1-ethyl-n2,n2-dimethyl-1,2-ethanediamine, n'-ethyl-n,n-dimethylethane-1,2-diamine | |
CC[NH2+]CC[NH+](C)C | |
118.22 | |
116.21 |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIFS, FLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-656-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only