Learn More
N-Éthyl-2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific™
26.29€ - 381.00€
Identifiants chimiques
CAS 10112-15-9
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00007091
Clé InChI CQIKVOWCSGXCCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine,n-ethyl-2-nitro, benzenamine, n-ethyl-2-nitro, n-ethyl-2-nitroaniline, ethyl-2-nitro-phenyl-amine, ethyl-6-nitroaniline, acmc-20ak4v, ethyl 2-nitrophenyl amine, n-ethyl-n-2-nitrophenyl amine #
CID PubChem 82354
Nom IUPAC N-éthyl-2-nitroaniline
SMILES CCNC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15451308
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55148.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15431308
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55148.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15441308
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55148.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
10112-15-9
166.18
CQIKVOWCSGXCCG-UHFFFAOYSA-N
82354
CCNC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
C8H10N2O2
MFCD00007091
benzenamine,n-ethyl-2-nitro, benzenamine, n-ethyl-2-nitro, n-ethyl-2-nitroaniline, ethyl-2-nitro-phenyl-amine, ethyl-6-nitroaniline, acmc-20ak4v, ethyl 2-nitrophenyl amine, n-ethyl-n-2-nitrophenyl amine #
N-éthyl-2-nitroaniline
Spécification
N-Ethyl-2-nitroaniline
Incolore à orange
168°C (20 mmHg)
C8H10N2O2
MFCD00007091
CQIKVOWCSGXCCG-UHFFFAOYSA-N
N-éthyl-2-nitroaniline
82354
98%
10112-15-9
1.19 g/mL
113°C (235°F)
1.645
benzenamine,n-ethyl-2-nitro, benzenamine, n-ethyl-2-nitro, n-ethyl-2-nitroaniline, ethyl-2-nitro-phenyl-amine, ethyl-6-nitroaniline, acmc-20ak4v, ethyl 2-nitrophenyl amine, n-ethyl-n-2-nitrophenyl amine #
CCNC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
166.18
166.18
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-305-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante