Learn More
N-dodécylméthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357096
Click to view available options
Quantité:
5 g
N-Dodecylmethylamine is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-dodécyleméthylamine est utilisée comme intermédiaire.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7311-30-0
Formule moléculaire C13H29N
Poids moléculaire (g/mol) 199.382
Numéro MDL MFCD00026574
Clé InChI OMEMQVZNTDHENJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyldodecylamine, dodecyl methyl amine, dodecylmethylamine, 1-dodecanamine, n-methyl, n-dodecylmethylamine, dodecyl-methyl-amine, unii-88nn43i94s, methyldodecylamine, n-methyldodecanamine, n-methyl-n-dodecylamine
CID PubChem 81746
Nom IUPAC N-méthyldodécan-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCCNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Dodecylmethylamine
Densité 0.795
Point d’ébullition 90°C to 92°C (0.9 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4395
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1739959
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 199.38
Pourcentage de pureté 98%