Learn More
N-decyldiméthylchlorosilane, 97 %, Thermo Scientific™
71.73€ - 232.00€
Identifiants chimiques
CAS 38051-57-9
Formule moléculaire C12H27ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 234.883
Numéro MDL MFCD00054168
Clé InChI ZLZGHBNDPINFKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloro decyl dimethylsilane, n-decyldimethylchlorosilane, decyldimethylchlorosilane, dimethyldecylchlorosilane, acmc-209ixd, 1-chlorodimethylsilyldecane, decyl-dimethyl-chlorosilane, 1-chlorodimethylsilyl decane, 10-chlorodecyl-dimethylsilicon, zlzghbndpinfkg-uhfffaoysa
CID PubChem 2758020
Nom IUPAC chloro-décyl-diméthylsilane
SMILES CCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11395587
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042769.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11385587
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042769.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
38051-57-9
234.883
ZLZGHBNDPINFKG-UHFFFAOYSA-N
2758020
CCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
C12H27ClSi
MFCD00054168
chloro decyl dimethylsilane, n-decyldimethylchlorosilane, decyldimethylchlorosilane, dimethyldecylchlorosilane, acmc-209ixd, 1-chlorodimethylsilyldecane, decyl-dimethyl-chlorosilane, 1-chlorodimethylsilyl decane, 10-chlorodecyl-dimethylsilicon, zlzghbndpinfkg-uhfffaoysa
chloro-décyl-diméthylsilane
Spécification
98°C (2mmHg)
38051-57-9
C12H27ClSi
UN1760
chloro decyl dimethylsilane, n-decyldimethylchlorosilane, decyldimethylchlorosilane, dimethyldecylchlorosilane, acmc-209ixd, 1-chlorodimethylsilyldecane, decyl-dimethyl-chlorosilane, 1-chlorodimethylsilyl decane, 10-chlorodecyl-dimethylsilicon, zlzghbndpinfkg-uhfffaoysa
CCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
234.883
234.88
1.441
0.866g/mL
n-Decyldimethylchlorosilane
Liquide
MFCD00054168
137°C (279°F)
ZLZGHBNDPINFKG-UHFFFAOYSA-N
chloro-décyl-diméthylsilane
2758020
97%
Moisture Sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA