Learn More
N-Decylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 51.50€
Identifiants chimiques
CAS | 2016-57-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H23N |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.30 |
Numéro MDL | MFCD00008149 |
Clé InChI | MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | decylamine, 1-aminodecane, 1-decanamine, n-decylamine, 1-decylamine, decanamine, monodecylamine, kemamine p 190d, aminodecane, decyl amine |
CID PubChem | 8916 |
Nom IUPAC | décan-1-amine |
SMILES | CCCCCCCCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10008622
|
Thermo Scientific Acros
111920100 |
10 g | Flacon en verre |
51.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10606624
|
Thermo Scientific Acros
111920500 |
50 g | Flacon en verre |
sur devis
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2016-57-1 | |
157.30 | |
MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N | |
8916 | |
CCCCCCCCCCN |
C10H23N | |
MFCD00008149 | |
decylamine, 1-aminodecane, 1-decanamine, n-decylamine, 1-decylamine, decanamine, monodecylamine, kemamine p 190d, aminodecane, decyl amine | |
décan-1-amine |
Spécification
n-Decylamine | |
98.5 | |
12°C to 15°C | |
0.7870g/mL | |
85°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)9NH2 | |
MFCD00008149 | |
0.787 | |
MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N | |
décan-1-amine | |
8916 | |
99% |
2016-57-1 | |
100.0 | |
Marron ou incolore à jaune | |
216°C to 218°C | |
Authentique | |
C10H23N | |
1.4350 to 1.437 | |
04, 199 | |
decylamine, 1-aminodecane, 1-decanamine, n-decylamine, 1-decylamine, decanamine, monodecylamine, kemamine p 190d, aminodecane, decyl amine | |
CCCCCCCCCCN | |
157.30 | |
157.3 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 217-957-7
RUO – Research Use Only