Learn More
Anhydride N-butyrique, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10090880
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-92-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00002814
Clé InChI FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
CID PubChem 264
ChEBI CHEBI:30772
Nom IUPAC butanoic acid
SMILES CCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyric acid
Point de fusion -7,0°C à +5,0°C
Point d’ébullition 162,0°C à 165,0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH3CH2CH2CO2H
Numéro UN 2820
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : miscible avec la plupart des solvants organiques courants
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Densité 0,9600 g/ml
Quantité 1 L
Point d’éclair 69°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3965 à 1,3995
Gravité spécifique 0,96