Learn More
Trichlorure de n-butyltine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
37.80€ - 96.70€
Identifiants chimiques
CAS | 1118-46-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9Cl3Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 282.176 |
Numéro MDL | MFCD00000515 |
Clé InChI | YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | butyltin trichloride, stannane, butyltrichloro, monobutyltin trichloride, butyltrichlorotin, trichlorobutyltin, butyl trichloro stannane, n-butyltin trichloride, trichlorobutylstannane, stannane, trichlorobutyl, monotributyltin trichloride |
CID PubChem | 14236 |
Nom IUPAC | butyl(trichloro)stannane |
SMILES | CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11314819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071125.14 |
25 g |
37.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071125.22 |
100 g |
96.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1118-46-3 | |
282.176 | |
YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K | |
14236 | |
CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl |
C4H9Cl3Sn | |
MFCD00000515 | |
butyltin trichloride, stannane, butyltrichloro, monobutyltin trichloride, butyltrichlorotin, trichlorobutyltin, butyl trichloro stannane, n-butyltin trichloride, trichlorobutylstannane, stannane, trichlorobutyl, monotributyltin trichloride | |
butyl(trichloro)stannane |
Spécification
n-Butyltin trichloride | |
-63°C | |
98°C (10 mmHg) | |
Acrid | |
1.5244 | |
UN3265 | |
butyltin trichloride, stannane, butyltrichloro, monobutyltin trichloride, butyltrichlorotin, trichlorobutyltin, butyl trichloro stannane, n-butyltin trichloride, trichlorobutylstannane, stannane, trichlorobutyl, monotributyltin trichloride | |
CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl | |
282.176 | |
282.17 | |
Des mesures |
1118-46-3 | |
1.693 g/mL | |
81°C (178°F) | |
C4H9Cl3Sn | |
MFCD00000515 | |
Moisture sensitive | |
YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K | |
butyl(trichloro)stannane | |
14236 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H372-H314-H318-H312-H227
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
Nocif par contact cutané.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P271-P280-P284-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-263-6
missing translation for 'rtecsNumber' : WH6780000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only