Learn More
Oxyde d’hydroxyde de n-butylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Butyltin hydroxide oxide |
Quantité | 2500 g |
Numéro UN | UN3146 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Nom IUPAC | butyl-hydroxy-oxotine |
Poids de la formule | 208.81 |
Pourcentage de pureté | 95% |