Learn More
Chlorure de n-butylmagnésium, solution à 20 % en poids dans THF/toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11915851
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-04-9, 109-99-9, 108-88-3
Formule moléculaire C4H9ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 116.87
Numéro MDL MFCD00000475
Clé InChI UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme butylmagnesium chloride, magnesium, butylchloro, nbumgcl, bumgcl, butylmagnesiumchloride, n-butylmagnesium chloride, n-butyl-magnesium chloride, butylmagnesium chloride solution, butylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, unii-4j83fgw852
CID PubChem 101837
SMILES CCCC[Mg]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butylmagnesium chloride
Couleur Marron à marron-vert
% min. CAS 19.0, 78.0, 78.0
% max. CAS 22.0, 81.0, 81.0
Forme physique Solution
Quantité 800 mL
Formule linéaire CH3(CH2)3MgCl
Point d’éclair −21°C
Nom IUPAC Chlorure de butylmagnésium
Poids de la formule 116.87
Pourcentage de pureté 19 to 22% (as BUMC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1
Densité 1.0000g/mL