Learn More
n-butyléthylmagnésium, solution de 0,9 M dans heptane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10778833
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62202-86-2, 142-82-5
Formule moléculaire C6H14Mg
Poids moléculaire (g/mol) 110.48
Numéro MDL MFCD00072569
Clé InChI MVECFARLYQAUNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium, butylethyl, butylethylmagnesium, n-butylethylmagnesium, butyl ethyl magnesium, n-butyl ethyl magnesium, mvecfarlyqaunr-uhfffaoysa-n
CID PubChem 112818
Nom IUPAC magnesium;butane;ethane
SMILES CCCC[Mg]CC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butylethylmagnesium
Note relative au nom 0.9M Solution in Heptane
Couleur Incolore
Densité 0.7300g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3CH2Mg(CH2)3CH3
Quantité 800 mL
Gravité spécifique 0.73
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 110.48
Forme physique Liquide