Learn More
N-butylcyclohexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11392736
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1678-93-9
Formule moléculaire C10H20
Poids moléculaire (g/mol) 140.27
Numéro MDL MFCD00001530
Clé InChI GGBJHURWWWLEQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butylcyclohexane, 1-cyclohexylbutane, cyclohexane, butyl, butyl-cyclohexane, butane, 1-cyclohexyl, n-butyl-cyclohexane, 1-cyclohexyl-butane, cyclohexane, n-butyl, acmc-20aj43, Butylcyclohexane
CID PubChem 15506
Nom IUPAC Butylcyclohexane
SMILES CCCCC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butylcyclohexane
Point de fusion -78°C
Densité 0.818
Point d’ébullition 178°C to 180°C
Point d’éclair 50°C (122°F)
Indice de réfraction 1.441
Quantité 50 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1900631
Poids de la formule 140.27
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butylcyclohexane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Butylcyclohexane