Learn More
Acétate de N-butyle, qualité HPLC, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 244.00€
Identifiants chimiques
CAS | 123-86-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.16 |
Numéro MDL | MFCD00009445 |
Clé InChI | DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle |
CID PubChem | 31272 |
ChEBI | CHEBI:31328 |
Nom IUPAC | Acétate de butyle |
SMILES | CCCCOC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11313588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039197.AK |
250 mL |
45.40€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039197.K2 |
1 L |
105.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039197.M1 |
4 x 1 L |
244.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039197.K7 |
4 L |
sur devis
4L |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
n-Butyl acetate is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123-86-4 | |
116.16 | |
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N | |
31272 | |
Acétate de butyle |
C6H12O2 | |
MFCD00009445 | |
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle | |
CHEBI:31328 | |
CCCCOC(C)=O |
Spécification
n-Butyl acetate | |
-78°C | |
0.881 g/mL | |
124°C to 126°C | |
Fruit-like | |
CH3CO2(CH2)3CH3 | |
MFCD00009445 | |
1741921 | |
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle | |
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N | |
Acétate de butyle | |
31272 | |
116.16 | |
HPLC |
123-86-4 | |
Incolore | |
5 | |
25°C (77°F) | |
C6H12O2 | |
1.3945 | |
UN1123 | |
14,1535 | |
Miscible with ethanol,ethyl ether,alcohol,acetone,chloroform and most hydrocarbonsSlightly miscible with water. | |
CCCCOC(C)=O | |
116.16 | |
CHEBI:31328 | |
≥99.5% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H336
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P370+P378q-P501c
H226-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACÉTATES DE BUTYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 204-658-1
missing translation for 'rtecsNumber' : AF350000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only