Learn More
N-Boc-S-trityl-D-cystéine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
60.80€ - 260.00€
Identifiants chimiques
CAS | 87494-13-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H29NO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 463.59 |
Numéro MDL | MFCD00236839 |
Clé InChI | JDTOWOURWBDELG-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | boc-d-cys trt-oh, boc-s-trityl-d-cysteine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-s-trityl-d-cysteine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, boc-l-cysteine trityl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, boc-cys trt, boc-cys-trt, ambotzbaa5000, n-boc-s-trityl-d-cysteine |
CID PubChem | 11590774 |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15429318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62863.03 |
1 g |
60.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15439318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62863.06 |
5 g |
260.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
87494-13-1 | |
463.59 | |
JDTOWOURWBDELG-UHFFFAOYNA-N | |
11590774 |
C27H29NO4S | |
MFCD00236839 | |
boc-d-cys trt-oh, boc-s-trityl-d-cysteine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-s-trityl-d-cysteine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, boc-l-cysteine trityl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, boc-cys trt, boc-cys-trt, ambotzbaa5000, n-boc-s-trityl-d-cysteine | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O |
Spezifikation
N-Boc-S-trityl-D-cysteine | |
C27H29NO4S | |
boc-d-cys trt-oh, boc-s-trityl-d-cysteine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-s-trityl-d-cysteine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, boc-l-cysteine trityl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, boc-cys trt, boc-cys-trt, ambotzbaa5000, n-boc-s-trityl-d-cysteine | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O | |
463.59 | |
463.59 |
87494-13-1 | |
MFCD00236839 | |
JDTOWOURWBDELG-UHFFFAOYNA-N | |
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-[(triphenylmethyl)sulfanyl]propanoic acid | |
11590774 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only