Learn More
N-Boc-3-fluoro-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
33.20€ - 338.00€
Identifiants chimiques
CAS | 114873-01-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H18FNO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 283.299 |
Numéro MDL | MFCD00672522 |
Clé InChI | FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N |
Synonyme | boc-phe 3-f-oh, boc-l-3-fluorophenylalanine, boc-3-fluoro-l-phenylalanine, boc-l-phe 3-f-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, boc-l-3-fluorophe, boc-3-fluoro-l-phe, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, n-boc-3-fluoro-l-phenylalanine |
CID PubChem | 2734492 |
Nom IUPAC | Acide(2S)-3-(3-fluorophényl)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)F)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15408487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51988.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15488477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51988.03 |
1 g |
98.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15498477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51988.06 |
5 g |
338.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
114873-01-7 | |
283.299 | |
FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N | |
2734492 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)F)C(=O)O |
C14H18FNO4 | |
MFCD00672522 | |
boc-phe 3-f-oh, boc-l-3-fluorophenylalanine, boc-3-fluoro-l-phenylalanine, boc-l-phe 3-f-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, boc-l-3-fluorophe, boc-3-fluoro-l-phe, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, n-boc-3-fluoro-l-phenylalanine | |
Acide(2S)-3-(3-fluorophényl)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque |
Spécification
N-Boc-3-fluoro-L-phenylalanine | |
75°C to 80°C | |
MFCD00672522 | |
boc-phe 3-f-oh, boc-l-3-fluorophenylalanine, boc-3-fluoro-l-phenylalanine, boc-l-phe 3-f-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, boc-l-3-fluorophe, boc-3-fluoro-l-phe, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, n-boc-3-fluoro-l-phenylalanine | |
+6.5° (c=1 in Methanol) | |
Acide(2S)-3-(3-fluorophényl)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque | |
2734492 | |
95% |
114873-01-7 | |
C14H18FNO4 | |
5347375 | |
FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)F)C(=O)O | |
283.299 | |
283.3 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only