Learn More
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10188033
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13139-17-8
Formule moléculaire C12H11NO5
Poids moléculaire (g/mol) 249.22
Numéro MDL MFCD00005513
Clé InChI MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzyloxycarbonyloxy succinimide, cbz-osu, cbz-onsu, benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, benzyl succinimido carbonate, z-osu, n-carbobenzoxyoxysuccinimide, n-benzyloxycarbonyloxy-succinimide, cbzosu, carbobenzoxy succinimide
CID PubChem 83172
Nom IUPAC carbonate de benzyle (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 77°C to 82°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité (10% in acetone) Clear colorless to almost colorless
Poids de la formule 249.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine