Learn More
N-benzyloxycarbonyl-D-thréonine, 98+ %, Thermo Scientific™
15.00€ - 24.80€
Identifiants chimiques
CAS 80384-27-6
Formule moléculaire C12H15NO5
Poids moléculaire (g/mol) 253.25
Numéro MDL MFCD00037808
Clé InChI IPJUIRDNBFZGQN-WCBMZHEXSA-N
Synonyme z-d-thr-oh, z-d-threonine, n-carbobenzoxy-d-threonine, 2r,3s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-d-threonine, n-cbz-d-threonine, d-threonine, n-phenylmethoxy carbonyl, 2r,3s-3-hydroxy-2-phenylmethoxycarbonylamino butanoic acid, cbz-d-thr-oh
CID PubChem 853484
Nom IUPAC Acide (2R,3S)-3-hydroxy-2-(phénylméthoxycarbonylamino)butanoïque
SMILES C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11322586
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08561.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11312586
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08561.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
80384-27-6
253.25
IPJUIRDNBFZGQN-WCBMZHEXSA-N
853484
C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
C12H15NO5
MFCD00037808
z-d-thr-oh, z-d-threonine, n-carbobenzoxy-d-threonine, 2r,3s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-d-threonine, n-cbz-d-threonine, d-threonine, n-phenylmethoxy carbonyl, 2r,3s-3-hydroxy-2-phenylmethoxycarbonylamino butanoic acid, cbz-d-thr-oh
Acide (2R,3S)-3-hydroxy-2-(phénylméthoxycarbonylamino)butanoïque
Spécification
N-Benzyloxycarbonyl-D-threonine
100°C to 105°C
MFCD00037808
z-d-thr-oh, z-d-threonine, n-carbobenzoxy-d-threonine, 2r,3s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-d-threonine, n-cbz-d-threonine, d-threonine, n-phenylmethoxy carbonyl, 2r,3s-3-hydroxy-2-phenylmethoxycarbonylamino butanoic acid, cbz-d-thr-oh
+5.5° (c=2 in Acetic Acid)
Acide (2R,3S)-3-hydroxy-2-(phénylméthoxycarbonylamino)butanoïque
853484
≥98%
80384-27-6
C12H15NO5
4695777
IPJUIRDNBFZGQN-WCBMZHEXSA-N
C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
253.25
253.26
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C