Learn More
N-Benzyl-3-(tert-butyldiméthylsilanylloxyméthyl)pipéride-4-one, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11356895
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 325486-37-1
Formule moléculaire C19H31NO2Si
Poids moléculaire (g/mol) 333.55
Numéro MDL MFCD09065031
Clé InChI WOYQEVXRQBRUAL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl piperidin-4-one, n-benzy 3-tert-butyldimethylsilanyloxymethyl piperid-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyloxymethyl-piperidin-4-one, n-benzyl-3-tert-butyldimethylsilanyloxymethyl piperid-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyl dimethyl silyl oxy methyl piperidin-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyl dimethylsilyloxy methyl piperidin-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyloxy methyl piperidin-4-one, 4-piperidinone,3-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy methyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-4-oxopiperidin-3-yl methoxy tert-butyldimethylsilane
CID PubChem 22495722
Nom IUPAC 1-benzyl-3-[[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxyméthyl]pipéridine-4-one
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1CN(CC2=CC=CC=C2)CCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-3-(tert-butyldimethylsilanyloxymethyl)piperid-4-one
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 333.54
Pourcentage de pureté 95%