Learn More
N-Amylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
20.30€ - 167.00€
Identifiants chimiques
CAS | 110-58-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H13N |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.15 |
Numéro MDL | MFCD00008236 |
Clé InChI | DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine |
CID PubChem | 8060 |
ChEBI | CHEBI:74848 |
Nom IUPAC | pentan-1-amine |
SMILES | CCCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10521842
|
Thermo Scientific Acros
173940050 |
5 mL | Flacon en verre |
20.30€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10674852
|
Thermo Scientific Acros
173940500 |
50 mL | Flacon en verre |
46.80€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10770965
|
Thermo Scientific
173942500 |
250 mL | Flacon en verre |
167.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
110-58-7 | |
87.15 | |
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N | |
8060 | |
pentan-1-amine |
C5H13N | |
MFCD00008236 | |
amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine | |
CHEBI:74848 | |
CCCCCN |
Spécification
n-Amylamine | |
98.5 | |
-50.0°C | |
0.7500g/mL | |
4°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)4NH2 | |
MFCD00008236 | |
15, 593 | |
amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine | |
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N | |
pentan-1-amine | |
8060 | |
1.2 mPa.s (20°C) | |
99% |
110-58-7 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
104.0°C | |
Authentique | |
C5H13N | |
1.4100 to 1.4120 | |
, 175 | |
0.75 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CCCCCN | |
87.15 | |
CHEBI:74848 | |
87.15 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-780-2
Recommended Storage : Le produit peut s’assombrir lors du stockage
- n-Amylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.