Learn More
N-[alpha-(4-chlorophényl)benzyl]formamide, 98 %, Thermo Scientific™
54.85€ - 163.00€
Identifiants chimiques
CAS 202414-68-4
Formule moléculaire C14H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 245.706
Clé InChI HDGOSEHHSVUCBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formamide, n-4-chlorophenyl phenylmethyl, n-4-chlorophenyl phenyl methyl formamide, n-4-chlorobenzhydryl formamide, n-4-chlorophenyl-phenylmethyl formamide, n-4-chlorophenyl phenylmethyl-formamide
CID PubChem 10377235
Nom IUPAC N-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]formamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)NC=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15417898
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61366.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15407898
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61366.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
202414-68-4
245.706
formamide, n-4-chlorophenyl phenylmethyl, n-4-chlorophenyl phenyl methyl formamide, n-4-chlorobenzhydryl formamide, n-4-chlorophenyl-phenylmethyl formamide, n-4-chlorophenyl phenylmethyl-formamide
N-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]formamide
C14H12ClNO
HDGOSEHHSVUCBO-UHFFFAOYSA-N
10377235
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)NC=O
Spécification
N-[alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]formamide
C14H12ClNO
HDGOSEHHSVUCBO-UHFFFAOYSA-N
N-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]formamide
10377235
98%
202414-68-4
formamide, n-4-chlorophenyl phenylmethyl, n-4-chlorophenyl phenyl methyl formamide, n-4-chlorobenzhydryl formamide, n-4-chlorophenyl-phenylmethyl formamide, n-4-chlorophenyl phenylmethyl-formamide
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)NC=O
245.706
245.7
Solide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante