Learn More
N-Allylaniline 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10448050
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 589-09-3
Formule moléculaire C9H11N
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
Numéro MDL MFCD00008638
Clé InChI LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-allylaniline, n-allyl-aniline, benzenamine, n-2-propenyl, unii-q7s639gwxg, n-prop-2-en-1-ylaniline, q7s639gwxg, phenylprop-2-enylamine, nyl, allylphenylamine, allyl-phenyl-amine
CID PubChem 68525
Nom IUPAC N-(prop-2-en-1-yl)aniline
SMILES C=CCNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Allylaniline
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.9820g/mL
Point d’ébullition 218°C to 220°C
Point d’éclair 89°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5NHCH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.5620 to 1.564
Quantité 100 g
Beilstein 12, 170
Gravité spécifique 0.982
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Allylaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.