Learn More
N-Allylaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
55.60€ - 204.00€
Identifiants chimiques
CAS | 589-09-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.19 |
Numéro MDL | MFCD00008638 |
Clé InChI | LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-allylaniline, n-allyl-aniline, benzenamine, n-2-propenyl, unii-q7s639gwxg, n-prop-2-en-1-ylaniline, q7s639gwxg, phenylprop-2-enylamine, nyl, allylphenylamine, allyl-phenyl-amine |
CID PubChem | 68525 |
SMILES | C=CCNC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15492168
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55821.06 |
5 g |
55.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15402178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55821.14 |
25 g | |||||||
Description
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Tenir à l’écart des agents oxydants et des acides forts.
Identifiants chimiques
589-09-3 | |
133.19 | |
LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N | |
68525 |
C9H11N | |
MFCD00008638 | |
n-allylaniline, n-allyl-aniline, benzenamine, n-2-propenyl, unii-q7s639gwxg, n-prop-2-en-1-ylaniline, q7s639gwxg, phenylprop-2-enylamine, nyl, allylphenylamine, allyl-phenyl-amine | |
C=CCNC1=CC=CC=C1 |
Spécification
N-Allylaniline | |
Incolore à marron | |
218°C to 220°C | |
C9H11N | |
1.563 | |
n-allylaniline, n-allyl-aniline, benzenamine, n-2-propenyl, unii-q7s639gwxg, n-prop-2-en-1-ylaniline, q7s639gwxg, phenylprop-2-enylamine, nyl, allylphenylamine, allyl-phenyl-amine | |
LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N | |
N-(prop-2-en-1-yl)aniline | |
68525 | |
95% |
589-09-3 | |
0.982 g/mL | |
89°C (192°F) | |
C6H5NHCH2CH=CH2 | |
MFCD00008638 | |
Insoluble in water. | |
C=CCNC1=CC=CC=C1 | |
133.19 | |
133.19 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H311-H227-H332-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Combustible liquid.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 209-633-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only