Learn More
N-Acryloxysuccinimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
113.57€ - 1626.09€
Identifiants chimiques
CAS 38862-24-7
Formule moléculaire C7H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 169.14
Numéro MDL MFCD00078261
Clé InChI YXMISKNUHHOXFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl acrylate, n-acryloxysuccinimide, n-succinimidyl acrylate, acrylic acid n-hydroxysuccinimide ester, 1-acryloyloxy-2,5-pyrrolidinedione, n-acryloyloxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-1-oxo-2-propenyl oxy, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl prop-2-enoate, poly n-acryloxysuccinimide
CID PubChem 181508
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) prop-2-énoate
SMILES C=CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10085702
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
400300010
1 g Flacon en verre
113.57€
1g
10527172
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
400300050
5 g Flacon en verre
372.86€
5g
11976911
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
400300250
25 g Flacon en verre
1626.09€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
N-Acryloxysuccinimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals