Learn More
N-acétyl-trans-4-hydroxy-L-proline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
165.00€ - 523.00€
Identifiants chimiques
CAS | 33996-33-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H11NO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.168 |
Numéro MDL | MFCD00037339 |
Clé InChI | BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N |
Synonyme | oxaceprol, n-acetyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, oxaceprol inn, ac-hyp-oh, l-proline, 1-acetyl-4-hydroxy-, 4r, unii-q0xv76b96l, ac-hydroxyproline, trans-1-acetyl-4-hydroxy-l-proline, jonctum |
CID PubChem | 65784 |
Nom IUPAC | Acide (2S,4R)-1-acétyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylique |
SMILES | CC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11420218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23767.09 |
10 g |
165.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23767.18 |
50 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
33996-33-7 | |
173.168 | |
BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N | |
65784 | |
CC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)O |
C7H11NO4 | |
MFCD00037339 | |
oxaceprol, n-acetyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, oxaceprol inn, ac-hyp-oh, l-proline, 1-acetyl-4-hydroxy-, 4r, unii-q0xv76b96l, ac-hydroxyproline, trans-1-acetyl-4-hydroxy-l-proline, jonctum | |
Acide (2S,4R)-1-acétyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylique |
Specifications
N-Acetyl-trans-4-hydroxy-L-proline | |
33996-33-7 | |
MFCD00037339 | |
Flacon en verre | |
BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N | |
Acide (2S,4R)-1-acétyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylique | |
65784 | |
99% |
131°C to 133°C | |
C7H11NO4 | |
84043 | |
oxaceprol, n-acetyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, oxaceprol inn, ac-hyp-oh, l-proline, 1-acetyl-4-hydroxy-, 4r, unii-q0xv76b96l, ac-hydroxyproline, trans-1-acetyl-4-hydroxy-l-proline, jonctum | |
CC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)O | |
173.168 | |
173.17 | |
Poudre cristalline |
Safety and Handling
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'einecsNumber' : 251-780-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only