Learn More
Ester éthylique de N-acétyl-L-tyrosine monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
51.40€ - 200.00€
Identifiants chimiques
CAS | 36546-50-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H19NO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 269.30 |
Numéro MDL | MFCD00149093 |
Clé InChI | YWAVLHZJMWEYTA-HVPILOLGNA-N |
Synonyme | n-acetyl-l-tyrosine ethyl ester monohydrate, ethyl n-acetyl-l-tyrosinate hydrate, ac-tyr-oet.h2o, atee, ethyl 2s-2-acetamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrate, n-acetyl-l-tyrosineethylestermonohydrate, n-acetyltyrosine ethyl ester monohydrate, ksc491m4n, n-acetyl tyrosine ethyl ester mono hydrate, acetyl-l-tyrosine ethyl ester hydrate |
CID PubChem | 2723594 |
Nom IUPAC | hydrate d’éthyle (2S)-2-acétamido-3-(4-hydroxyphényl)propanoate |
SMILES | O.CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11454643
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11577.06 |
5 g |
51.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464643
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11577.14 |
25 g |
200.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
36546-50-6 | |
269.30 | |
YWAVLHZJMWEYTA-HVPILOLGNA-N | |
2723594 | |
O.CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O |
C13H19NO5 | |
MFCD00149093 | |
n-acetyl-l-tyrosine ethyl ester monohydrate, ethyl n-acetyl-l-tyrosinate hydrate, ac-tyr-oet.h2o, atee, ethyl 2s-2-acetamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrate, n-acetyl-l-tyrosineethylestermonohydrate, n-acetyltyrosine ethyl ester monohydrate, ksc491m4n, n-acetyl tyrosine ethyl ester mono hydrate, acetyl-l-tyrosine ethyl ester hydrate | |
hydrate d’éthyle (2S)-2-acétamido-3-(4-hydroxyphényl)propanoate |
Spécification
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate | |
36546-50-6 | |
MFCD00149093 | |
YWAVLHZJMWEYTA-HVPILOLGNA-N | |
hydrate d’éthyle (2S)-2-acétamido-3-(4-hydroxyphényl)propanoate | |
2723594 | |
97% |
80°C to 81°C | |
C13H19NO5 | |
n-acetyl-l-tyrosine ethyl ester monohydrate, ethyl n-acetyl-l-tyrosinate hydrate, ac-tyr-oet.h2o, atee, ethyl 2s-2-acetamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrate, n-acetyl-l-tyrosineethylestermonohydrate, n-acetyltyrosine ethyl ester monohydrate, ksc491m4n, n-acetyl tyrosine ethyl ester mono hydrate, acetyl-l-tyrosine ethyl ester hydrate | |
O.CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O | |
269.30 | |
269.30 (251.28 Anhydrous) | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-663-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Conserver à -20 °C ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only