Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-phénylalanine, 99 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
It is an essential amino acid produced for medical, feed, and nutritional applications such as in the preparation of aspartame. It is applied as an antidepressant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un acide aminé essentiel produit pour des applications médicales, alimentaires et nutritionnelles comme dans la préparation de l’aspartame. Il est appliqué comme antidépresseur.
Solubilité
Solubilité dans le méthanol (presque transparent). Soluble dans l’acétone et l’éthanol (20 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il s’agit d’un acide aminé essentiel produit pour des applications médicales, alimentaires et nutritionnelles comme dans la préparation de l’aspartame. Il est appliqué comme antidépresseur.
Solubilité
Solubilité dans le méthanol (presque transparent). Soluble dans l’acétone et l’éthanol (20 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-L-phenylalanine |
Point de fusion | 166°C to 170°C |
Poids de la formule | 207.23 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Quantité | 25 g |
Rotation optique | +40° (c=1 in Methanol) |