Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acétyl-L-leucine, 99 %
37.50€ - 126.00€
Identifiants chimiques
CAS 1188-21-2
Formule moléculaire C8H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 173.21
Numéro MDL MFCD00065131
Clé InChI WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N
Synonyme n-acetyl-l-leucine, acetyl-l-leucine, ac-leu-oh, n-acetylleucine, s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leu, 2s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leucine, leucine, n-acetyl-, l, n-acetyl-l-leucin
CID PubChem 70912
ChEBI CHEBI:17786
Nom IUPAC Acide(2S)-2-acétamido-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10235961
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
347010050
5 g Flacon en verre
37.50€
5g
10377181
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
347010250
25 g Flacon en verre
126.00€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1188-21-2
173.21
WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N
70912
Acide(2S)-2-acétamido-4-méthylpentanoïque
C8H15NO3
MFCD00065131
n-acetyl-l-leucine, acetyl-l-leucine, ac-leu-oh, n-acetylleucine, s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leu, 2s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leucine, leucine, n-acetyl-, l, n-acetyl-l-leucin
CHEBI:17786
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Spécification
N-Acetyl-L-leucine
1188-21-2
100.0
Blanc
99%
(CH3)2CHCH2CH(NHCOCH3)COOH
− 24.50
(5% in ethanol) Clear colorless
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
173.21
CHEBI:17786
99%
99%
98.5
190.0°C
Authentique
C8H15NO3
MFCD00065131
n-acetyl-l-leucine, acetyl-l-leucine, ac-leu-oh, n-acetylleucine, s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leu, 2s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leucine, leucine, n-acetyl-, l, n-acetyl-l-leucin
WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N
Acide(2S)-2-acétamido-4-méthylpentanoïque
70912
173.21
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-706-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • N-Acetyl-L-leucine