Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide N-acétyl-L-glutamique, 99 %
26.00€ - 71.70€
Identifiants chimiques
CAS | 1188-37-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H11NO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 189.167 |
Numéro MDL | MFCD00002802 |
Clé InChI | RFMMMVDNIPUKGG-YFKPBYRVSA-N |
Synonyme | n-acetyl-l-glutamic acid, acetylglutamic acid, n-acetyl-l-glutamate, n-acetylglutamic acid, n-acetylglutamate, acetyl glutamic acid, acetyl-l-glutamic acid, l-glutamic acid, n-acetyl, l-n-acetylglutamic acid, ac-glu-oh |
CID PubChem | 70914 |
ChEBI | CHEBI:17533 |
Nom IUPAC | Acide (2S)-2-acétamidopentanedioïque |
SMILES | CC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11445657
|
Thermo Scientific Chemicals
B23621.14 |
25 g |
26.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11455657
|
Thermo Scientific Chemicals
B23621.22 |
100 g |
71.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N-Acetyl-L-glutamic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide N-acétyl-L-glutamique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 2,7 g/100 ml (20°C)
Remarques
À conserver à 4°C. Stocker dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
Identifiants chimiques
1188-37-0 | |
189.167 | |
RFMMMVDNIPUKGG-YFKPBYRVSA-N | |
70914 | |
Acide (2S)-2-acétamidopentanedioïque |
C7H11NO5 | |
MFCD00002802 | |
n-acetyl-l-glutamic acid, acetylglutamic acid, n-acetyl-l-glutamate, n-acetylglutamic acid, n-acetylglutamate, acetyl glutamic acid, acetyl-l-glutamic acid, l-glutamic acid, n-acetyl, l-n-acetylglutamic acid, ac-glu-oh | |
CHEBI:17533 | |
CC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O |
Spécification
N-Acetyl-L-glutamic acid | |
1188-37-0 | |
MFCD00002802 | |
n-acetyl-l-glutamic acid, acetylglutamic acid, n-acetyl-l-glutamate, n-acetylglutamic acid, n-acetylglutamate, acetyl glutamic acid, acetyl-l-glutamic acid, l-glutamic acid, n-acetyl, l-n-acetylglutamic acid, ac-glu-oh | |
RFMMMVDNIPUKGG-YFKPBYRVSA-N | |
Acide (2S)-2-acétamidopentanedioïque | |
70914 | |
189.17 | |
−16.5° (c=1 in Water) |
194°C to 199°C | |
C7H11NO5 | |
1727473 | |
Soluble in water. 2.7g/100 mL (20°C) | |
CC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O | |
189.167 | |
CHEBI:17533 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-708-4
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ9725000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only